Kluczowe dokumenty
WH0003131M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLF antibody produced in mouse
clone 1F12-1C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-hepatic leukemia factor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F12-1C4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLF(3131)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek bogatych w prolinę i kwasy (PAR), podzbiór czynników transkrypcyjnych bZIP. Kodowane białko tworzy homodimery lub heterodimery z innymi członkami rodziny PAR i wiąże specyficzne dla sekwencji elementy promotora w celu aktywacji transkrypcji. Translokacje chromosomalne łączące fragmenty tego genu z genem E2A powodują podgrupę dziecięcych ostrych białaczek limfoidalnych linii B. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu, ale ich ważność biologiczna nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HLF (AAH36093, 1 a.a. ~ 295 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MEKMSRPLPLNPTFIPPPYGVLRSLLENPLKLPLHHEDAFSKDKDKEKKLDDESNSPTVPQSAFLGPTLWDKTLPYDGDTFQLEYMDLEEFLSENGIPPSPSQHDHSPHPPGLQPASSAAPSVMDLSSRASAPLHPGIPSPNCMQSPIRPGQLLPANRNTPSPIDPDTIQVPVGYEPDPADLALSSIPGQEMFDPRKRKFSEEELKPQPMIKKARKVFIPDDLKDDKYWARRRKNNMAAKRSRDARRLKENQIAIRASFLEKENSALRQEVADLRKELGKCKNILAKYEARHGPL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0003131M1-100UG4061829598013