WH0003026M1
Monoclonal Anti-HABP2 antibody produced in mouse
clone 1H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FSAP, Anti-HABP, Anti-HGFAL, Anti-PHBP, Anti-hyaluronan binding protein 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HABP2(3026)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
GNKCQKVQNTCKDNPCGRGQCLITQSPPYYRCVCKHPYTGPSCSQVVPVCRPNPCQNGATCSRHKRRSKFTCACPDQFKGKFCEIGSDDCYVGDGYSYRG