Kluczowe dokumenty
WH0003014M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-H2AFX antibody produced in mouse
clone 3F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-H2A histone family, member X, Anti-H2A.X, Anti-H2A/X, Anti-H2AX
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... H2AFX(3014)
Opis ogólny
H2AFX/H2AX (H2A histone family member X) koduje kluczowy histon, który należy do rodziny genów histonu H2A. Znajduje się na ludzkim chromosomie 11q23.3.
Histony są podstawowymi białkami jądrowymi odpowiedzialnymi za strukturę nukleosomową włókien chromosomalnych u eukariontów. Dwie cząsteczki każdego z czterech histonów rdzeniowych (H2A, H2B, H3 i H4) tworzą oktamer, wokół którego około 146 bp DNA jest owinięte w powtarzające się jednostki, zwane nukleosomami. Histon łącznikowy, H1, oddziałuje z DNA łącznikowym między nukleosomami i funkcjonuje w zagęszczaniu chromatyny w struktury wyższego rzędu. Gen ten koduje członka rodziny histonów H2A i generuje dwa transkrypty poprzez wykorzystanie konserwatywnego motywu terminacji pętli macierzystej i motywu dodawania polyA. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
H2AFX (AAH04915, 1 a.a. ~ 143 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSGRGKTGKARAKAKSRSSRAGLQFPVGRVHRLLRKGHYAERVGAGAPVYLAAVLEYLTAEILELAGNAARDNKKTRIIPRHLQLAIRNDEELNKLLGGVTIAQGVLPNIQAVLLPKKTSATVGPKAPSGGKKATQASQEY
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-H2AFX zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
H2AFX (członek rodziny histonów H2A X) uczestniczy w wykrywaniu dwuniciowych pęknięć DNA, które mogą prowadzić do translokacji. Mutacje w genie H2AFX powodują chłoniaka nieziarniczego.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert Mahen et al.
PloS one, 8(5), e61893-e61893 (2013-05-10)
A-type lamins encoded by LMNA form a structural fibrillar meshwork within the mammalian nucleus. How this nuclear organization may influence the execution of biological processes involving DNA transactions remains unclear. Here, we characterize changes in the dynamics and biochemical interactions
A-type lamins maintain the positional stability of DNA damage repair foci in mammalian nuclei
Mahen R, et al.
PLoS ONE (2013)
Genetic variation in H2AFX contributes to risk of non-Hodgkin lymphoma
Novik KL, et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 16(6), 1098-1106 (2007)
Madeleine Nordén Lyckesvärd et al.
Mutation research, 765, 48-56 (2014-04-29)
Childhood exposure to ionizing radiation increases the risk of developing thyroid cancer later in life and this is suggested to be due to higher proliferation of the young thyroid. The interest of using high-LET alpha particles from Astatine-211 ((211)At), concentrated
Rosa Anna DeFilippis et al.
Cancer research, 74(18), 5032-5044 (2014-08-31)
Telomere malfunction and other types of DNA damage induce an activin A-dependent stress response in mortal nontumorigenic human mammary epithelial cells that subsequently induces desmoplastic-like phenotypes in neighboring fibroblasts. Some characteristics of this fibroblast/stromal response, such as reduced adipocytes and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0003014M5-100UG4061831633139