Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0002956M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MSH6 antibody produced in mouse
clone 1F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GTBP, Anti-HNPCC5, Anti-HSAP, Anti-mutS homolog 6 (E. coli)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSH6(2956)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko podobne do białka MutS. W E. coli białko MutS pomaga w rozpoznawaniu niedopasowanych nukleotydów przed ich naprawą. U homologów MutS występuje wysoce konserwatywny region o wielkości około 150 aa, zwany motywem Walkera-A wiążącym nukleotydy adeninowe. Kodowane białko tego genu łączy się z MSH2, tworząc kompleks rozpoznający niedopasowanie, który działa jako dwukierunkowy przełącznik molekularny, który wymienia ADP i ATP, gdy niedopasowania DNA są wiązane i odłączane. Mutacje w tym genie zostały zidentyfikowane u osób z dziedzicznym rakiem jelita grubego bez polipowatości (HNPCC) i rakiem endometrium. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MSH6 (NP_000170, 931 a.a. ~ 1030 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AGFDSDYDQALADIRENEQSLLEYLEKQRNRIGCRTIVYWGIGRNRYQLEIPENFTTRNLPEEYELKSTKKGCKRYWTKTIEKKLANLINAEERRDVSLK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anne-Sophie Bats et al.
Anticancer research, 34(6), 3211-3215 (2014-06-13)
To assess the feasibility of Microsatellite Instability (MSI) analysis in uterine cavity washings for detecting endometrial cancer in Lynch syndrome. This was a proof-of-concept study in Lynch syndrome patients, scheduled for hysterectomy. At the beginning of surgical procedure, uterine cavity