Kluczowe dokumenty
WH0002944M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GSTM1 antibody produced in mouse
clone 3B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GST1, Anti-GSTM11, Anti-GSTM1a1a, Anti-GSTM1b1b, Anti-GTH4, Anti-GTM1, Anti-HB, Anti-MGC26563, Anti-MU, Anti-MU1, Anti-glutathione S-transferase M1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTM1(2944)
Opis ogólny
Cytozolowe i związane z błoną formy S-transferazy glutationowej są kodowane przez dwie różne rodziny supergenów. Obecnie zidentyfikowano osiem różnych klas rozpuszczalnych cytoplazmatycznych S-transferaz glutationowych ssaków: alfa, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta i zeta. Ten gen koduje S-transferazę glutationu, która należy do klasy mu. Enzymy klasy mu funkcjonują w detoksykacji związków elektrofilowych, w tym czynników rakotwórczych, leków terapeutycznych, toksyn środowiskowych i produktów stresu oksydacyjnego, poprzez koniugację z glutationem. Geny kodujące enzymy klasy mu są zorganizowane w klaster genów na chromosomie 1p13.3 i wiadomo, że są wysoce polimorficzne. Te warianty genetyczne mogą zmieniać indywidualną podatność na czynniki rakotwórcze i toksyny, a także wpływać na toksyczność i skuteczność niektórych leków. Mutacje zerowe tego genu klasy mu zostały powiązane ze wzrostem liczby nowotworów, prawdopodobnie z powodu zwiększonej podatności na toksyny środowiskowe i czynniki rakotwórcze. Warianty transkrypcyjne tego genu kodują wiele izoform białkowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GSTM1 (AAH24005, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe rekombinowane białko z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MPMILGYWDIRGLAHAIRLLLEYTDSSYEEKKYTMGDAPDYDRSQWLNEKFKLGLDFPNLPYLIDGAHKITQSNAILCYIARKHNLCGETEEEKIRVDIL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kevin H Kensler et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 139(2), 293-300 (2014-03-29)
Mice are resistant to aflatoxin hepatotoxicity, primarily due to high expression of glutathione S-transferases (GSTs), and in particular the GSTA3 subunit. Nuclear factor erythroid 2 related factor 2 (Nrf2) signaling, which controls a broad-based cytoprotective response, was activated either genetically