WH0002246M1
Monoclonal Anti-FGF1 antibody produced in mouse
clone 3F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AFGF, Anti-ECGF, Anti-ECGFA, Anti-ECGFB, Anti-ECGFbeta, Anti-FGFA, Anti-FGFalpha, Anti-GLIO703, Anti-HBGF1, Anti-fibroblast growth factor 1 (acidic)
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGF1(2246)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
VDGTRDRSDQHIQLQLSAESVGEVYIKSTETGQYLAMDTDGLLYGSQTPNEECLFLERLEENHYNTYISKKHAEKNWFVGLKKNGSCKRGPRTHYGQKAILFLPLPVSSD