WH0002166M7
Monoclonal Anti-FAAH antibody produced in mouse
clone 4H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC138146, Anti-fatty acid amide hydrolase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAAH(2166)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
DLNAPGRATGAVSYTMLYNCLDFPAGVVPVTTVTAEDEAQMEHYRGYFGDIWDKMLQKGMKKSVGLPVAVQCVALPWQEELCLRFMREVERLMTPEKQSS