Kluczowe dokumenty
WH0001997M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ELF1 antibody produced in mouse
clone 3B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-E74-like factor 1 (ets domain transcription factor)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELF1(1997)
Opis ogólny
Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny specyficzny dla transformacji E26. Kodowane białko ulega ekspresji głównie w komórkach limfoidalnych i działa zarówno jako wzmacniacz, jak i represor, regulując transkrypcję różnych genów. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ELF1 (NP_758961, 421 a.a. ~ 520 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
IQAPTQVPVVSPRNQQLHTVTLQTVPLTTVIASTDPSAGTGSQKFILQAIPSSQPMTVLKENVMLQSQKAGSPPSIVLGPAQVQQVLTSNVQTICNGTV
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Young-Rak Cho et al.
Oncology reports, 32(4), 1531-1536 (2014-08-12)
Broussonetia kazinoki (BK) has been used as a traditional medicine to improve vision, as well as for inflammatory and infectious diseases. In the present study, we investigated the effects and molecular mechanism of the ethanolic extract of BK on cell