WH0001871M1
Monoclonal Anti-E2F3 antibody produced in mouse
clone 5F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp686C18211, Anti-E2F transcription factor 3, Anti-E2F3, Anti-KIAA0075
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5F7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... E2F3(1871)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
QIHLASTQGPIEVYLCPEETETHSPMKTNNQDHNGNIPKPASKDLASTNSGHSDCSVSMGNLSPLASPANLLQQTEDQIPSNLEGPFVNL