Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Key Documents
WH0001857M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DVL3 antibody produced in mouse
clone 4H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0208, Anti-dishevelled, dsh homolog 3 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DVL3(1857)
Opis ogólny
This gene is a member of a multi-gene family which shares strong similarity with the Drosophila dishevelled gene, dsh. The Drosophila dishevelled gene encodes a cytoplasmic phosphoprotein that regulates cell proliferation. (provided by RefSeq)
Immunogen
DVL3 (AAH32459, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGETKIIYHLDGQETPYLVKLPLPAERVTLADFKGVLQRPSYKFFFKSMDDDFGVVKEEISDDNAKLPCFNGRVVSWLVSAEGSHPDPAPFCADNPSELP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Linxi Li et al.
Cell death & disease, 11(6), 436-436 (2020-06-10)
Laminin-α2 chain is one of the major constituent proteins of the basement membrane in the mammalian testis. The laminin-type globular (LG) domains of LG3, 4 and 5 (LG3/4/5, an 80 kDa fragment) can be cleaved from laminin-α2 chain at the C-terminus