WH0001827M1
Monoclonal Anti-DSCR1 antibody produced in mouse
clone 1G7, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-ADAPT78, Anti-CSP1, Anti-DSC1, Anti-Down syndrome critical region gene 1, Anti-MCIP1, Anti-RCN1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RCAN1(1827)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MEEVDLQDLPSATIACHLDPRVFVDGLCRAKFESLFRTYDKDITFQYFKSFKRVRINFSNPFSAADARLQLHKTEFLGKEMKLYFAQTLHIGSSHLAPPN