Kluczowe dokumenty
WH0001434M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSE1L antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CAS, Anti-CSE1, Anti-CSE1 chromosome segregation 1-like (yeast), Anti-XPO2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSE1L(1434)
Opis ogólny
Białka niosące sygnał lokalizacji jądrowej (NLS) są transportowane do jądra przez heterodimer importyna-alfa/beta. Importyna alfa wiąże NLS, podczas gdy importyna beta pośredniczy w translokacji przez kompleks porów jądrowych. Po translokacji RanGTP wiąże importynę-beta i wypiera importynę-alfa. Importyna alfa musi następnie powrócić do cytoplazmy, pozostawiając białko NLS. Białko kodowane przez ten gen silnie wiąże się z wolną od NLS importyną alfa, a wiązanie to jest uwalniane w cytoplazmie przez połączone działanie RANBP1 i RANGAP1. Ponadto kodowane białko może odgrywać rolę zarówno w apoptozie, jak i proliferacji komórek. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CSE1L (NP_001307, 872 a.a. ~ 971 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LIGLFELPEDDTIPDEEHFIDIEDTPGYQTAFSQLAFAGKKEHDPVGQMVNNPKIHLAQSLHKLSTACPGRVPSMVSTSLNAEALQYLQGYLQAARVTLL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)