Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
WH0001399M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRKL antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian)-like
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CRKL(1399)
Opis ogólny
Gen ten koduje kinazę białkową zawierającą domeny SH2 i SH3 (src homology), która, jak wykazano, aktywuje szlaki sygnałowe kinaz RAS i JUN oraz przekształca fibroblasty w sposób zależny od RAS. Jest substratem kinazy tyrozynowej BCR-ABL, odgrywa rolę w transformacji fibroblastów przez BCR-ABL i może być onkogenna
Immunogen
CRKL (NP_005198, 204 a.a. ~ 303 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AHAYAQPQTTPLPAVSGSPGAAITPLPSTQNGPVFAKAIQKRVPCAYDKTALALEVGDIVKVTRMNINGQWEGEVNGRKGLFPFTHVKIFDPQNPDENE
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah Brown et al.
European journal of haematology, 93(2), 96-102 (2014-03-13)
Mature dendritic cells (DCs) may be derived from the BCR/ABL1 expressing monocytes in chronic myeloid leukaemia. These cells have potential therapeutic applications, but are recognised to have defective function. In normal DCs, activation and maturation depend on ABL1 dependent signals.