WH0001289M1
Monoclonal Anti-COL5A1 antibody produced in mouse
clone 2F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-collagen, type V, alpha 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL5A1(1289)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MGPPGPPGPRGPSGAPGADGPQGPPGGIGNPGAVGEKGEPGEAGEPGLPGEGGPPGPKGERGEKGESGPSGAAGPPGPKGPPGDDGPKGSPGPVGFPGDPGPPGEPGPAGQDGPPGDKGDDGEPGQTGSPGPTGEPGPSGPPGKRGPPGPAGPEGRQGEKGAKGEAGLEGPPGKTGPIGPQGAPGKPGPDGLRGIPGPVGEQGLPGSPGPDGPPGPMGPPGLPGLKGDSGPKGEKGHPGLIGLIGPPGEQGEKGDRGLPGPQGSSGPKGEQGITGPSGPIGPPGPPGLPGPPGPKGAKGSSGPTGPKGEAGHPGPPGPPGPPGEVIQPLPIQASRTRRNIDASQLLDDGNGENYVDYADGMEEIFGSLNSLKLEIEQMKRPLGTQQNPARTCKDLQLCHPDFPDGEYWVDPNQGCSRDSFKVYCNFTAGGSTCVFPDKKSEGARITSWPKENPGSWFSEFKRGKLLSYVDAEGNPVGVVQMTFLRLLSASAHQNVTYHCYQSVAWQDAATGSYDKALRFLGSNDEEMSYDNNPYIRALVDGCATKKGYQKTVLEIDTPKVEQVPIVDIMFNDFGEASQKFGFEVGPACFMG