WH0001054M1
Monoclonal Anti-CEBPG antibody produced in mouse
clone 3A3-1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), gamma, Anti-GPE1BP, Anti-IG/EBP1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A3-1A6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEBPG(1054)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MSKISQQNSTPGVNGISVIHTQAHASGLQQVPQLVPAGPGGGGKAVAPSKQSKKSSPMDRNSDEYRQRRERNNMAVKKSRLKSKQKAQDTLQRVNQLKEENERLEAKIKLLTKELSVLKDLFLEHAHNLADNVQSISTENTTADGDNAGQ