WH0000911M2
Monoclonal Anti-CD1C antibody produced in mouse
clone 4B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD1, Anti-CD1C antigen, c polypeptide, Anti-a1 domain
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD1C(911)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
SNEELSDLELLFRFYLFGLTREIQDHASQDYSKYPFEVQVKAGCELHSGKSPEGFFQVAFNGLDLLSFQNTTWVPSPGCGSLAQSVCHLLNHQYEGVTETVYNLIRSTC