Kluczowe dokumenty
WH0000689M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BTF3 antibody produced in mouse
clone 3C4-2E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BETANAC, Anti-BTF3a, Anti-BTF3b, Anti-NACB, Anti-basic transcription factor 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C4-2E11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BTF3(689)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje podstawowy czynnik transkrypcyjny 3. Białko to tworzy stabilny kompleks z polimerazą RNA IIB i jest wymagane do inicjacji transkrypcji. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. Gen ten posiada wiele pseudogenów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BTF3 (AAH08062, 1 a.a. ~ 162 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MKETIMNQEKLAKLQAQVRIGGKGTARRKKVVHRTATADDKKLQFSLKKLGVNNISGIEEVNMFTNQGTVIHFNNPKVQASLAANTFTITGHAETKQLTEMLPSILNQLGADSLTSLRRLAEALPKQSVDGKAPLATGEDDDDEVPDLVENFDEASKNEAN
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)