WH0000546M1
Monoclonal Anti-ATRX antibody produced in mouse
clone 3C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ATR2, Anti-MGC2094, Anti-MRXS3, Anti-RAD54, Anti-RAD54L, Anti-SHS, Anti-XH2, Anti-XNP, Anti-ZNFHX, Anti-alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 homolog, S. cerevisiae)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATRX(546)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
FNLGALSAMSNQQLEDLINQGREKVVEATNSVTAVRIQPLEDIISAVWKENMNLSEAQVQALALSRQASQELDVKRREAIYNDVLTKQQMLISCVQRILM
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)