WH0000215M1
Monoclonal Anti-ABCD1 antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ABC42, Anti-ALD, Anti-ALDP, Anti-AMN, Anti-ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCD1(215)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MPVLSRPRPWRGNTLKRTAVLLALAAYGAHKVYPLVRQCLAPARGLQAPAGEPTQEASGVAAAKAGMNRVFLQRLLWLLRLLFPRVLCRETGLLALHSAA