Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0000208M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AKT2 antibody produced in mouse
clone 1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PKBBETA, Anti-PRKBB, Anti-RACBETA, Anti-v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKT2(208)
Opis ogólny
Gen ten jest przypuszczalnym onkogenem kodującym białko należące do podrodziny kinaz serynowo-treoninowych zawierających domeny podobne do SH2 (Src homology 2-like). Wykazano, że gen ulega amplifikacji i nadekspresji w 2 z 8 linii komórkowych raka jajnika i 2 z 15 pierwotnych guzów jajnika. Nadekspresja przyczynia się do złośliwego fenotypu podgrupy ludzkich raków przewodowych trzustki. Kodowane białko jest ogólną kinazą białkową zdolną do fosforylacji kilku znanych białek. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AKT2 (AAA58364, 100 a.a. ~ 189 a.a.) częściowe rekombinowane białko z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MRAIQMVANSLKQRAPGEDPMDYKCGSPSDSSTTEEMEVAVSKARAKVTMNDFDYLKLLGKGTFGKVILVREKATGRYYAMKILRKEVII
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Kang et al.
Journal of translational medicine, 12, 281-281 (2014-10-08)
Aberrant AKT activation contributes to gastric cancer cell survival and chemotherapy resistance, however its regulation is poorly understood. microRNAs have been established to be important regulators in gastric carcinogenesis. Here, we showed the functional role and putative target of let-7b
Zuoren Yu et al.
Oncotarget, 5(4), 1083-1090 (2014-03-25)
The serine threonine kinase Akt1 has been implicated in the control of cellular metabolism, survival and growth. Herein, disruption of the ubiquitously expressed member of the Akt family of genes, Akt1, in the mouse, demonstrates a requirement for Akt1 in