WH0000127M1
Monoclonal Anti-ADH4 antibody produced in mouse
clone 3C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ADH2, Anti-alcohol dehydrogenase 4 (class II), pi polypeptide
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADH4(127)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
SVIDSKFEGLAFPVIVGHEAAGIVESIGPGVTNVKPGDKVIPLYAPLCRKCKFCLSPLTNLCGKISNLKSPASDQQLMEDKTSRFTCKGKPVYHFFGTS