Kluczowe dokumenty
V7881
Monoclonal Anti-Vitronectin antibody produced in mouse
clone VIT-2, ascites fluid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
VIT-2, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen 65-75 kDa
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable using human cultured fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:2,500 using a denatured and reduced preparation of purified human plasma vitronectin
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VTN(7448)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunocytochemisry
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)