Kluczowe dokumenty
V6137
VEGF Receptor-1 (Flt-1)/Fc Chimera from mouse
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor‑1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in NSO cells
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
siła działania
10-30 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~110 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Flt1(14254)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1