Kluczowe dokumenty
U109
R(+)-UH-301 hydrochloride
solid
Synonim(y):
R(+)-5-Fluoro-8-Hydroxy-DPAT hydrochloride, R(+)-5-Fluoro-8-hydroxy-2-dipropylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +81.4°, c = 0.30 in methanol(lit.)
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble
ethanol: soluble
ciąg SMILES
Cl[H].CCCN(CCC)[C@@H]1CCc2c(F)ccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H24FNO.ClH/c1-3-9-18(10-4-2)12-5-6-13-14(11-12)16(19)8-7-15(13)17;/h7-8,12,19H,3-6,9-11H2,1-2H3;1H/t12-;/m1./s1
Klucz InChI
FKUVCCNCUAFKAH-UTONKHPSSA-N
informacje o genach
human ... HTR1A(3350)
Działania biochem./fizjol.
Przestroga
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)