Key Documents
U0383
Umbelliferyl Arachidonate
ethanol solution
Synonim(y):
5Z,8Z,11Z,14Z-Eicosatetraenoic acid 2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl ester, 7-Hydroxycoumarinyl Arachidonate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
ethanol solution
metody
immunofluorescence: suitable
rozpuszczalność
DMSO: soluble 25 mg/mL
DMF: soluble 50 mg/mL
aqueous buffer: slightly soluble
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C29H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-28(30)32-26-22-20-25-21-23-29(31)33-27(25)24-26/h6-7,9-10,12-13,15-16,20-24H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Klucz InChI
SFTGFGOBCQCZDY-DOFZRALJSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup