Kluczowe dokumenty
TRUEDEXS
TrueGel3D Polymer
Modified for slow gelling (SLO-DEXTRAN), allow cell recovery
About This Item
Polecane produkty
metody
cell attachment: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Enzymatyczny roztwór do odzyskiwania komórek TrueGel3D (TRUEENZ-500UL) służy do rozpuszczania polimerów dekstranowych w celu łatwego odzyskiwania chemicznie utrwalonych lub żywych komórek do analiz po hodowli, w tym RT-PCR, western blots i innych molekularnych badań biologicznych.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Zawiera polimer dekstrozy sfunkcjonalizowany tiolowymi grupami reaktywnymi w celu powolnego żelowania
- Degradowalny polimer
Komponenty
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
TrueGel3D hydrogels kits for 3D cell culture troubleshooting guide
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
TrueGel3D™ to syntetyczna platforma hydrożeli do hodowli komórek 3D, której celem jest naśladowanie naturalnego środowiska pozakomórkowego w celu zapewnienia bardziej fizjologicznych warunków hodowli
Powiązane treści
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TRUEDEXS-170UL | 4061835539345 |