Kluczowe dokumenty
TRUEDEXF
TrueGel3D Polymer
Modified for fast gelling (FAST-DEXTRAN),allow cell recovery
About This Item
Polecane produkty
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution (TRUEENZ-500UL) is used to dissolve dextran polymers for easy recovery of chemically fixed or live cells for post-culture analyses including RT-PCR, western blots and other molecular biological studies.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Contains dextrose polymer functionalized with maleimide groups for quick gelation
- Degradable polymer
Komponenty
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
TrueGel3D hydrogels kits for 3D cell culture troubleshooting guide
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
TrueGel3D™ to syntetyczna platforma hydrożeli do hodowli komórek 3D, której celem jest naśladowanie naturalnego środowiska pozakomórkowego w celu zapewnienia bardziej fizjologicznych warunków hodowli
Powiązane treści
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation