TMODS2185-0004
Nalgene® economy wide-mouth bottle
amber high-density polyethylene, volume 125 mL, case of 72 ea
Synonim(y):
bursztynowa butelka HDPE, butelka nalgene HDPE
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
amber high-density polyethylene
opakowanie
case of 72 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene DS2185-0004
pojemność
125 mL
125 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wykonuj krótkoterminowe zadania laboratoryjne i terenowe za pomocą butelek ekonomicznych Nalgene Wide-Mouth HDPE z zamknięciem firmy Thermo Scientific. Te lekkie, półprzezroczyste butelki są lekką wersją oryginalnych butelek Nalgene, pakowanych luzem dla maksymalnej oszczędności. Cieńsze i bardziej elastyczne niż butelki Nalgene Lab Quality, mają szeroki otwór ułatwiający napełnianie i oferują doskonałą odporność chemiczną na większość kwasów, zasad i alkoholi.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)