TMODS0320-2545
Nalgene® reusable 45 mm bottle top filter
filter capacity 250 mL, polysulfone, pack of 1 ea
Synonim(y):
Filtr butelkowy wielokrotnego użytku, Filtr niecytotoksyczny
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
polysulfone
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene DS0320-2545
pojemność filtra
250 mL
śr. filtra
45 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Połącz wygodę filtra nakręcanego na butelkę z oszczędnością filtra nakręcanego wielokrotnego użytku. Niecytotoksyczne filtry butelkowe wielokrotnego użytku Thermo Scientific Nalgene Polysulfone można bezpiecznie przykręcić do szklanych butelek na media o średnicy szyjki 33 lub 45 mm.
Cechy i korzyści
- Wytrzymały polisulfon wielokrotnego użytku, nadający się do sterylizacji w autoklawie.
- Formowane podziałki ułatwiają precyzyjne pomiary objętości.
- Zawiera polipropylenowy adapter rurki.
- Płytka podtrzymująca membranę do sterylizacji zapewnia wysokie natężenie przepływu i przepustowość.
- Filtry akceptują rurki próżniowe o średnicy wewnętrznej od 0,25 do 0,3125 cala (od 6 do 8 mm).
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)