Kluczowe dokumenty
TMO5921-0060
Nalgene® petri dish rack
for 60 mm petri dishes, polycarbonate, 8 positions, case of 2 ea
Synonim(y):
plastikowy stojak, uchwyt na naczynia
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały
polycarbonate
opakowanie
case of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 5921-0060
Opis ogólny
Zabezpiecz szklane i plastikowe naczynia do bezpiecznego transportu za pomocą stojaków Nalgene Petri i Bioassay Dish Racks.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)