Kluczowe dokumenty
TMO4116-2000
Nalgene® sterile, single-use Erlenmeyer flask with vented closure
PETG, bottle volume (2000 mL), baffled bottom, case of 4 ea
Synonim(y):
Kolba Nalgene Erlenmeyer, kolba plastikowa jednorazowego użytku
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.13
Materiały
PETG
sterylność
sterile
Właściwości
vented
opakowanie
case of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 4116-2000
objętość butelki
(2000 mL)
Opis ogólny
Jednorazowe kolby Erlenmeyera PETG Thermo Scientific Nalgene, dostępne z płaskim lub przegrodowym dnem, są idealne do przygotowywania zawiesin kultur komórkowych, przygotowywania mediów, mieszania i przechowywania. Krystalicznie przezroczysty PETG jest wytrzymały i odporny na pęknięcia, co zwiększa bezpieczeństwo osób. Wszystkie rozmiary są dostępne w wersji wentylowanej lub niewentylowanej.
Cechy i korzyści
  • Sterylny i jednorazowy, zmniejszający ryzyko zanieczyszczenia
  • Nie zawiera BPA
  • Składa się podczas sterylizacji w autoklawie, zmniejszając ilość odpadów niebezpiecznych biologicznie
  • Podziałka umożliwiająca szybką ocenę objętości
  • Zwiększa bezpieczeństwo użytkownika dzięki odpornej na uszkodzenia i wytrzymałej konstrukcji z krystalicznie przezroczystego materiału PETG
  • Ułatwia kontrolę wzrokową i monitorowanie zawartości dzięki krystalicznie przezroczystemu składowi
  • Wyposażony w wentylowaną nasadkę wspomagającą wymianę gazową podczas procesów takich jak hodowla komórkowa
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)