TMO4116-0250
Nalgene® sterile, single-use Erlenmeyer flask with vented closure
PETG, bottle volume 250 mL, baffled bottom, case of 12 ea
Synonim(y):
Kolba Nalgene Erlenmeyer, kolba plastikowa jednorazowego użytku
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
PETG
sterylność
sterile
Właściwości
vented
opakowanie
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 4116-0250
objętość butelki
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jednorazowe kolby Erlenmeyera PETG Thermo Scientific Nalgene, dostępne z płaskim lub przegrodowym dnem, są idealne do przygotowywania zawiesin kultur komórkowych, przygotowywania mediów, mieszania i przechowywania. Krystalicznie przezroczysty PETG jest wytrzymały i odporny na pęknięcia, co zwiększa bezpieczeństwo osób. Wszystkie rozmiary są dostępne w wersji wentylowanej lub niewentylowanej.
Cechy i korzyści
- Sterylny i jednorazowy, zmniejszający ryzyko zanieczyszczenia
- Nie zawiera BPA
- Składa się podczas sterylizacji w autoklawie, zmniejszając ilość odpadów niebezpiecznych biologicznie
- Podziałka umożliwiająca szybką ocenę objętości
- Zwiększa bezpieczeństwo użytkownika dzięki odpornej na uszkodzenia i wytrzymałej konstrukcji z krystalicznie przezroczystego materiału PETG
- Ułatwia kontrolę wzrokową i monitorowanie zawartości dzięki krystalicznie przezroczystemu składowi
- Wyposażony w wentylowaną nasadkę wspomagającą wymianę gazową podczas procesów takich jak hodowla komórkowa
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)