TMO4115-2800
Nalgene® sterile, single-use Erlenmeyer flask with vented closure
PETG, bottle volume 2800 mL, case of 4 ea
Synonim(y):
Kolba Nalgene Erlenmeyer, kolba plastikowa jednorazowego użytku
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
PETG
sterylność
sterile
Właściwości
vented
opakowanie
case of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 4115-2800
objętość butelki
2800 mL
Opis ogólny
Jednorazowe kolby Erlenmeyera PETG Thermo Scientific Nalgene, dostępne z płaskim lub przegrodowym dnem, są idealne do przygotowywania zawiesin kultur komórkowych, przygotowywania mediów, mieszania i przechowywania. Krystalicznie przezroczysty PETG jest wytrzymały i odporny na pęknięcia, co zwiększa bezpieczeństwo osób. Wszystkie rozmiary są dostępne w wersji wentylowanej lub niewentylowanej.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)