TMO362006-9025
Nalgene® narrow-mouth bottle without cap
amber polypropylene copolymer, volume 8 mL, case of 2000 ea
Synonim(y):
Butelka Nalgene, plastikowa butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
amber polypropylene copolymer
opakowanie
case of 2000 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 362006-9025
pojemność
8 mL
8 mL
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TMO362006-9025 | 4061841584667 |