Kluczowe dokumenty
TMO312760-0010
Nalgene® closure for dropper Bottle
white polypropylene, diam. 16 mm, thread 15-415, case of 2000 ea
Synonim(y):
upuszczanie uszczelki butelki, zamknięcie na butelkę
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
white polypropylene
opakowanie
case of 2000 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 312760-0010
Średnica
16 mm
gwint
15-415
Opis ogólny
Zamów zamknięcia Thermo Scientific Nalgene do butelek z zakraplaczem, aby uzupełnić system butelek z zakraplaczem Nalgene. Zamknięcia pasują do butelek z zakraplaczem 312750 i 312751 i są dostępne w wielu kolorach ułatwiających identyfikację odczynników.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)