TMO312104-0016
Nalgene® wide-mouth bottle
high-density polyethylene, capacity 500 mL, natural, case of 125 ea
Synonim(y):
Butelka Nalgene, plastikowa butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene
opakowanie
case of 125 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 312104-0016
pojemność
500 mL
kolor
natural
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Butelki Thermo Scientific Nalgene Wide-Mouth HDPE są łatwe do napełniania i odporne na chemikalia. Te szerokootworowe butelki z polietylenu o wysokiej gęstości są formowane wtryskowo z rozdmuchiwaniem, co zapewnia wytrzymałość i jednolitą grubość ścianek.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TMO312104-0016 | 4061841581932 |