Kluczowe dokumenty
TMO241205
Nunc® breathable cell culture sealing film
rayon acrylate, sterile, case of 50 ea
Synonim(y):
folia samoprzylepna
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.15
sterylność
sterile
opakowanie
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 241205
Opis ogólny
Taśmy uszczelniające Nunc firmy Thermo Scientific minimalizują parowanie i chronią próbki przed zanieczyszczeniem i rozlaniem. Te samoprzylepne uszczelki są idealne do wszystkich zastosowań związanych z testami. Produkty Nunc Life Science oferują niezawodność i powtarzalne wyniki, a także są wspierane przez wiodące w branży standardy jakości i certyfikaty.
Informacje prawne
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TMO2412054061841581246