TMO140080
Nunc® EasyFill Cell Factory filter assembly cap
high-density polyethylene, pore size 0.22 μm
Synonim(y):
Korek filtra z systemem zamkniętych komórek, Zaślepka systemu zamkniętokomórkowego
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Nunc 140080
wielkość porów
0.22 μm pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TMO140080 | 4061841580386 |