Merck
T8825
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Tryptophan Hydroxylase (pSer58) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, sufficient for 10 blots
Synonim(y):
Anti-TPH
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
zastosowanie
sufficient for 10 blots
reaktywność gatunkowa
Xenopus, rat, human, mouse
metody
dot blot: 1:1,000
western blot: 1:1000 using human dorsal Raphe nucleus
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer58)
informacje o genach
human ... TPH1(7166)
mouse ... Tph1(21990)
rat ... Tph1(24848)
Immunogen
synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding phosphorylated serine 58 of tryptophan hydroxylase.
Opis wartości docelowych
Tryptophan hydroxylase (TPH) catalyzes the 5-hydroxylation of tryptophan, which is the first step in the biosynthesis of indoleamines (serotonin and melatonin)
Postać fizyczna
Solution in 100 μL in 10 mM HEPES, pH 7.5, 150 mM NaCl, 100 μg per mL BSA, and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3