Kluczowe dokumenty
T5785
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95%, crystalline
Synonim(y):
Trioxone, 2,4,5-T
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
linia produktu
BioReagent
Próba
≥95%
Formularz
crystalline
metody
cell culture | plant: suitable
kolor
off-white to yellow
mp
154-158 °C (lit.)
rozpuszczalność
5% ethanol: 50, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Zastosowanie
agriculture
ciąg SMILES
OC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl3O3/c9-4-1-6(11)7(2-5(4)10)14-3-8(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
Klucz InChI
SMYMJHWAQXWPDB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?