T4691
Clear-view™ Snap-Cap microtubes
capacity 0.6 mL
Synonim(y):
Mikrorurka o niskiej retencji, fiolka z zatrzaskiem
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (Angled cap lid)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
neck thread Push fit
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific MCTS-0.6N
Parametry
-20,000 × g max. RCF
metody
PCR: suitable
pojemność
0.6 mL
kolor
natural
Opis ogólny
- Doskonała przejrzystość do podglądu próbek
- Stałe, pierścieniowe uszczelnienie zapobiega przypadkowemu otwarciu
- Kątowa pokrywka ułatwia otwieranie bez zmęczenia kciuka
- Duże, płaskie wierzchołki ułatwiające identyfikację i przekłuwalna nasadka
- Duże, wyraźne linie odniesienia i cyfry podziałki
- Certyfikowany brak RNase/DNase
Zastosowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)