Kluczowe dokumenty
T40100-HH
DMT-dT-CPG
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥98.0% (Nucleoside, reversed phase HPLC)
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (T401001-01)
pkg of 1 × 10 g (T401010-01)
wielkość porów
1000 Å
pojemność
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?