Kluczowe dokumenty
T3450
Thiolutin
from Streptomyces luteosporeus, ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Farcinicin, N-(4,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-6-yl), Propiopyvothine
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Streptomyces luteosporeus
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: 0.90 - 1.10 mg/ml, clear, yellow
spektrum działania antybiotyku
fungi
Tryb działania
enzyme | inhibits
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCC(=O)NC1=C2SSC=C2N(C)C1=O
InChI
1S/C9H10N2O2S2/c1-3-6(12)10-7-8-5(4-14-15-8)11(2)9(7)13/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,12)
Klucz InChI
UGZYFXMSMFMTSM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- to study its effects on yeast cells to calculate transcript half-life
- to study its effects on transcription during germination in budding yeast
- to study its effects on cell adhesion in zebrafish
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?