Kluczowe dokumenty
T1512
Tetramisole hydrochloride
powder, ≥99% (TLC)
Synonim(y):
(±)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Tetramisole hydrochloride, phosphatase inhibitor
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
opis
alkaline phosphatase inhibitor
Próba
≥99% (TLC)
Formularz
powder
mp
266-267 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
Cl[H].C1CN2CC(N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H
Klucz InChI
LAZPBGZRMVRFKY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?