Merck
T111060
Sigma-Aldrich
DMT-dT Phosphoramidite
configured for ABI
Synonim(y):
5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxythymidine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite], 5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxythymidine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], DMT-dT amidite, Thymidine, 5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H49N4O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
744.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.51
pochodzenie biologiczne
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Poziom jakości
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Formularz
powder or granules
metody
oligo synthesis: suitable
zanieczyszczenia
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
kolor
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
kompatybilność
configured for ABI
profil nukleozydowy
base: deoxythymidine
base protecting group: none
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C40H49N4O8P/c1-27(2)44(28(3)4)53(50-23-11-22-41)52-35-24-37(43-25-29(5)38(45)42-39(43)46)51-36(35)26-49-40(30-12-9-8-10-13-30,31-14-18-33(47-6)19-15-31)32-16-20-34(48-7)21-17-32/h8-10,12-21,25,27-28,35-37H,11,23-24,26H2,1-7H3,(H,42,45,46)/t35-,36+,37+,53?/m0/s1
Klucz InChI
UNOTXUFIWPRZJX-CEXSRUIHSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)