Kluczowe dokumenty
SYNF819250N
Synthware Volumetric flask, Class A with glass stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 250 mL
Synonim(y):
Synthware F819250N, kolba pomiarowa, kolba miarowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE
borosilicate glass 3.3
Właściwości
class A
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech F819250N
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Kolba miarowa, gruba ścianka, 250 ml, klasa A, szklany korek #19
Zastosowanie
kemetch; synthware; kolba; kolba miarowa; klasa a
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)