SYNF264825
Synthware™ Burets
class A, amber borosilicate glass 3.3, volume 25 mL
Synonim(y):
Synthware F264825, biureta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.15
Materiały
amber borosilicate glass 3.3
clear
Właściwości
class A
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech F264825
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Biurety, klasa A, pojemność: 25 ml, bursztynowe szkło
Zastosowanie
kemetch; synthware; buret; klasa a; bursztyn
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)