SRP8036
IL-36β mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized
Synonim(y):
Interleukin-1 family member 8, Interleukin-36β, Sentrin-specific protease 2
About This Item
product name
IL-36β mouse, recombinant, expressed in E. coli, untagged, >95% (SDS-PAGE)
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
białko sprzężone
untagged
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
~17 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Il36b(69677)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2