Kluczowe dokumenty
SRP8030
Sigma-Aldrich
Fn14 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CD266, E1A-associated protein p300, FGF-inducible 14, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 12A
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~35 kDa by SDS-PAGE
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
TWEAK jest cytokiną, która kontroluje proliferację, migrację, różnicowanie, apoptozę, angiogenezę i stan zapalny. TWEAK wiąże się z Fn14, wysoce indukowalnym receptorem na powierzchni komórki, który jest powiązany z kilkoma wewnątrzkomórkowymi szlakami sygnalizacyjnymi, w tym ze szlakiem czynnika jądrowego B (NF-kappaB). Oś TWEAK-Fn14 odgrywa korzystną rolę w naprawie tkanek po ostrym urazie i może przyczyniać się do rozwoju raka, przewlekłych chorób autoimmunologicznych i ostrego udaru niedokrwiennego.
Postać fizyczna
Lyophilized from PBS.
Rekonstytucja
Rozpuścić w 50 μl wody dejonizowanej.
Inne uwagi
Region zewnątrzkomórkowy ludzkiego FN14 (aa 28-75) jest połączony na C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG1.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)