Kluczowe dokumenty
SRP8020
Sigma-Aldrich
NAD Kinase human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
IL-1F8, NADK, Poly(P)/ATP NAD kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
znacznik
His tagged
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
monomer ~50 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
≥0.2 mg/mL
kolor
clear
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NADK(65220)
Opis ogólny
Kinaza NAD katalizuje przeniesienie grupy fosforanowej z ATP na NAD+ w celu wytworzenia NADP+, który w swojej zredukowanej formie działa jako donor elektronów w reakcjach biosyntezy. NADP+ jest niezbędnym koenzymem w metabolizmie i zapewnia siłę redukującą w procesach biosyntezy, takich jak biosynteza kwasów tłuszczowych.
Postać fizyczna
Zawiesina siarczanu amonu.
Inne uwagi
Ludzka kinaza NAD o pełnej długości (aa 1-446) jest połączona na N-końcu z tagiem His.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yang Zhang et al.
Cell metabolism, 33(1), 94-109 (2020-11-08)
The emergence of cancer from diverse normal tissues has long been rationalized to represent a common set of fundamental processes. However, these processes are not fully defined. Here, we show that forced expression of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) affords immortalized mouse